Fontos dokumentumok
860829P
Avanti
18:0(2R-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860829P, powder
Szinonimák:
N-(2′-(R)-hydroxystearoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (860829P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860829P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C36H71NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-35(40)36(41)37-33(32-38)34(39)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h28,30,33-35,38-40H,3-27,29,31-32H2,1-2H3,(H,37,41)/b30-28+/t33-,34+,35+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNZKGWLGVHSOIV-ZPAJTKRUSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)