Merck
860693P
Avanti
C24:0 Ceramide (d18:2(4E,8Z)/24:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860693P, powder
Szinonimák:
N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine (d18:2(4E,8Z) base)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H81NO3
Molekulatömeg:
648.10
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860693P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 860693P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@@](NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CC/C=C\CCCCCCCCC
InChI
1S/C42H81NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(46)43-40(39-44)41(45)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h27,29,35,37,40-41,44-45H,3-26,28,30-34,36,38-39H2,1-2H3,(H,43,46)/b29-27-,37-35+/t40-,41+/m0/s1
Általános leírás
C24:0 Ceramide (d18:2(4E,8Z)/24:0), also known as N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine (d18:2(4E,8Z) base), is a very long chain plasma ceramide derived from sphingosine containing two double bonds with lignoceric acid.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Altered levels of C24:0 Ceramide has been observed in mild cognitive impairment (MCI) patients. It acts as a primary biomarker of Alzheimer disease (AD) progression.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860693P-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Michelle M Mielke et al.
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association, 6(5), 378-385 (2010-09-04)
A blood-based biomarker of Alzheimer's disease (AD) would be superior to cerebrospinal fluid (CSF) and neuroimaging measures in terms of cost, invasiveness, and feasibility for repeated measures. We previously reported that blood ceramides varied in relation to timing of memory