Fontos dokumentumok
860544P
Avanti
C12 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/12:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860544P, powder
Szinonimák:
D-galactosyl-β-1,1′ N-lauroyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (860544P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860544P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C36H69NO8/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-30(39)29(28-44-36-35(43)34(42)33(41)31(27-38)45-36)37-32(40)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2/h23,25,29-31,33-36,38-39,41-43H,3-22,24,26-28H2,1-2H3,(H,37,40)/b25-23+/t29-,30+,31?,33-,34?,35?,36+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYCYEZLMOLRFAN-YJMGPQMXSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)