Fontos dokumentumok
860381P
Avanti
14:0 PG-d54
Avanti Research™ - A Croda Brand 860381P, powder
Szinonimák:
1,2-dimyristoyl-d54-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (sodium salt)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (860381P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (860381P-100mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860381P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)