800814P
Avanti
14:0 DG
1,2-dimyristoyl-sn-glycerol, powder
Szinonimák:
1,2-ditetradecanoyl-sn-glycerol; DG(14:0/14:0/0:0)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (800814P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (800814P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 800814P
lipidtípus
neutral glycerides
neutral lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C31H60O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-30(33)35-28-29(27-32)36-31(34)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,32H,3-28H2,1-2H3/t29-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFBCSFJKETUREV-LJAQVGFWSA-N
Általános leírás
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
Alkalmazás
- in the reconstitution of dry lipids for thin layer chromatography
- in lipid nanoparticles for RNA delivery studies
- as a standard in gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS) analysis for the quantification of lipid A diacylglycerols
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
WGK
WGK 3