Fontos dokumentumok
860127W
Avanti
C18:0-d7 GB3 Ceramide (d18:1/18:0-d7)
from synthetic
Szinonimák:
C18:0-d7 GB3 Globoside (Gala1,4Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0-d7))
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C54H94D7NO18
Molekulatömeg:
1059.42
UNSPSC kód:
12352211
biológiai forrás
synthetic
Teszt
≥99% (TLC)
form
methanol solution
kiszerelés
pkg of 1 × 100 μg (860127W-100UG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O[C@H]3OC(CO)[C@H](O)C(O)C3O)C(O)C2O)C(O)C1O)C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Alkalmazás
Lipids research
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860127W-100UG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup