Merck
860682P
Avanti
Lyso GB3-d7 (synthetic)
powder
Szinonimák:
Globotriaosylsphingosine-d7
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H60D7NO17
CAS-szám:
Molekulatömeg:
792.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.12
Teszt
99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
package of 1 × 100 μg (860682P-100UG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]2O)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]3O)O)[C@@H]1O
Általános leírás
Globotriaosylsphingosine-d7 (Lyso GB3-d7) is a deuterated derivative of globotriaosylsphingosine (Lyso-GB3). Lyso GB3 is a bioactive glycolipid circulating in the blood. It is a deacylated form of globotriaosylceramide.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Globotriaosylsphingosine (Lyso GB3) accumulates to a greater extent in fabry disease.
Kiszerelés
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860682P-100UG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Lyso-Gb3 activates Notch1 in human podocytes
Sanchez N, et al.
Human Molecular Genetics, 24(20), 5720-5732 (2015)
The Fabry disease-associated lipid Lyso-Gb3 enhances voltage-gated calcium currents in sensory neurons and causes pain
Choi L, et al.
Neuroscience Letters, 594, 163-168 (2015)