Merck
856709L
Avanti
15:0 Lyso PE-d5
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1-pentadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero(d5)-3-phosphoethanolamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H37D5NO7P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
444.55
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.12
Teszt
>99% (TLC)
form
solution
kiszerelés
package of 1 × 1 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
1 mg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (856709L-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C