Merck
855176P
Avanti
07:0 Lyso PC
1-heptanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Szinonimák:
1-heptanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(7:0/0:0)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H32NO7P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
369.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (855176P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 855176P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCC)=O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGIOGDXWJBHLCU-CQSZACIVSA-N
Általános leírás
07:0 Lyso PC, a natural lysophosphatidylcholine (Lyso-PC), is a bioactive proinflammatory lipid, produced on pathological response. It is a component of blood plasma, vascular tissue and lipoproteins.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Lysophosphatidylcholine (Lyso-PC) augments the expression of genes for growth factors and cellular adhesion molecules. It is linked to inflammatory diseases and atherosclerosis.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855176P-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Development and validation of a UHPLC-ESI-MS/MS method for the simultaneous quantification of mammal lysophosphatidylcholines and lysophosphatidylethanolamines in serum
Suarez-Garcia S, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 1055, 86-97 (2017)
Lysophosphatidylcholine stimulates the release of arachidonic acid in human endothelial cells
Wong JT, et al.
Test, 273(12), 6830-6836 (1998)
Role of lysophosphatidylcholine (LPC) in atherosclerosis
Matsumoto T, et al.
Current Medicinal Chemistry, 14(30), 3209-3220 (2007)