Fontos dokumentumok
850795C
Avanti
18:3 PE
1,2-dilinolenoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Szinonimák:
1,2-di-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(18:3(9Z,12Z,15Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (850795C-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850795C
koncentráció
10 mg/mL (850795C-25mg)
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash