Merck
850454C
Avanti
16:0-14:0 PC
1-palmitoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Szinonimák:
1-hexadecanoyl-2-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PMPC; PC(16:0/14:0)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C38H76NO8P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
705.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
solution
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (850454C-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 850454C
koncentráció
10 mg/mL (850454C-25mg)
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Phosphatidylcholine (PC) is a strong bilayer-forming lipid. It is the most common phospholipid in mammalian membranes.
Alkalmazás
16:0-14:0 PC (1-palmitoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) may be used in the monolayer to study the interfacial behavior of cholesterol, ergosterol and lanosterol. It may also be used as an inhibitor for screening recombinant human UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) .(3)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phosphatidylcholine (PC) lowers the levels of cholesterol and triglycerides.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850454C-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
the
The Membranes of Cells (2016)
Efficacy of injections of phosphatidylcholine into fat deposits-a non-surgical alternative to liposuction in body-contouring
Karl GH, et al.
Indian journal of plastic surgery : official publication of the Association of Plastic Surgeons of India, 38(2), 119-119 (2005)