Fontos dokumentumok
850325P
Avanti
10:0 PC
1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Szinonimák:
1,2-dicapryl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(10:0/10:0)
Méret kiválasztása
34 100,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
34 100,00 Ft
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 200 mg (850325P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850325P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850325P
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C28H56NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-27(30)34-24-26(25-36-38(32,33)35-23-22-29(3,4)5)37-28(31)21-19-17-15-13-11-9-7-2/h26H,6-25H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLKLDGSYMHFAOC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as an internal standard to measure lipid metabolites for metabolic profiling using hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC)[2]
- to prepare lipid bilayer to reconstitute Vpu (membrane protein) and for biophysical studies[3]
- to prepare phospholipid membrane to study lipid-induced conformation of a 27-residue Cry4Ba-α7 peptide[1]
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Cikkek
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn