Fontos dokumentumok
841118P
Avanti
Egg Trans PE
L-α-phosphatidylethanolamine, transphosphatidylated (Egg, Chicken), powder
Szinonimák:
L-a-Phosphatidylethanolamine Transphosphatidylated (prepared from Egg PC)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (841118P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 841118P
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17-/t37-/m1/s1
Általános leírás
Alkalmazás
- in the preparation of zwitterionic liposome for binding assay
- as a component in optimized theranostic nanoemulsion (NE) formulations
- in the preparation of large unilamellar vesicles (LUVs) for detecting the leakage of intraliposomal carboxyfluorescein caused by anthraquinones
Biokémiai/fiziológiai hatások
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)