Merck
840053P
Avanti
Brain PC
Avanti Research - A Croda Brand 840053P, powder
Szinonimák:
L-α-phosphatidylcholine (Brain, Porcine)
Méret kiválasztása
25 MG
163 000,00 Ft
200 MG
470 000,00 Ft
163 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 MG
163 000,00 Ft
200 MG
470 000,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
163 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 2 × 100 mg (840053P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840053P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 840053P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
Általános leírás
Phosphatidylcholine (PC) is an important structural component of cell membrane and plasma lipoprotein. It is synthesized by CDP choline pathway. Liver is the main site for the synthesis of PC.[1] Brain PC predominantly contains PC 16:0/16:0 and PC 16:0/18:1.[2]
Alkalmazás
Brain PC is suitable for use:
  • in the preparation of small unilamellar vesicles (SUVs)[3]
  • as a constituent in serial protein misfolding cyclic amplification (sPMCA) buffer[4]
  • as standard for ion mobility shift-mass spectrometry (IMS-MS)[5]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phosphatidylcholine (PC) is the major source of choline through food supplements. PC helps in improving learning and memory. PC functions in membrane fusion and transport and endocytosis. It is implicated in lowering of blood lipid and cholesterol levels, preventing cardiovascular disease and inhibiting obesity.[6]
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840053P-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840053P-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
The membrane lipid phosphatidylcholine is an unexpected source of triacylglycerol in the liver.
van der Veen JN, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 287(28), 23418-23426 (2012)
Choline, Phospholipids, Health, and Disease (1998)
Using supported bilayers to study the spatiotemporal organization of membrane-bound proteins.
Methods in Cell Biology, 128, 223-241 (2015)
Effects of different fatty acids composition of phosphatidylcholine on brain function of dementia mice induced by scopolamine.
Zhou MM, et al.
Lipids in Health and Disease, 15(1), 135-135 (2016)
Requirements for mutant and wild-type prion protein misfolding in vitro.
Noble GP, et al.
Biochemistry, 54(5), 1180-1187 (2015)