810206P
Avanti
NBD Sphinganine
omega(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)(2S,3R)-2-aminooctadecane-1,3-diol, powder
Szinonimák:
D-erythro-sphinganine-N-NBD; NBD-dihydrosphingosine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 100 μg ((810206P-100UG))
pkg of 1 × 250 μg (810206P-250ug)
pkg of 1 × 50 μg (810206P-50UG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 810206P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available