Merck
810383C
Avanti
18:0 PE-TopFluor AF488
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-Distearyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-( TopFluor AF488) ammonium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C62H103N6O18PS2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1315.61
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
chloroform solution
kiszerelés
package of 1 × 250 μg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
250 μg/mL in chloroform
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810383C-250UG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)