810120P
Avanti
18:0 PEG2000 PE CF
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[poly(ethylene glycol)2000-N′-carboxyfluorescein] (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (810120P-1mg)
pkg of 1 × 500 μg (810120P-500ug)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in in vitro release assays from nanoemulsion (NE)
- for the labeling PEGylated LPD (liposome-polycation-DNA) for size exclusion chromatography studies
- as a fluorescent probe to monitor shape transformation in giant vesicles
Biokémiai/fiziológiai hatások
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)