Fontos dokumentumok
700228P
Avanti
3α,6α,7α,12α-tetrahydroxy bile acid (THBA)
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
3α,6α,7α,12α-tetrahydroxy bile acid (THBA), 3α,6α,7α,12α-tetrahydroxy-5ß-cholan-24-oic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H40O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
424.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
package of 1 × 1 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
bile acids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700228P-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)