Merck
700220L
Avanti
14:1 cholesteryl-d7 ester
Avanti Research - A Croda Brand 700220L-1MG
Szinonimák:
cholesteryl-d7 myristoleate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C41H63D7O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
602.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.12
Teszt
>99% (TLC)
Forma
solution
kiszerelés
package of 1 × 1 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 700220L-1MG
koncentráció
1 mg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (700220L-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)