Fontos dokumentumok
700058P
Avanti
22(R)-hydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
5-cholestene-3β,22-diol; 22-hydroxycholest-5-en-3-ol
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cholest-5-ene-3β,22(R)-diol
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (700058P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (700058P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H]([C@H](O)CCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)6-11-25(29)18(3)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(28)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7,17-18,20-25,28-29H,6,8-16H2,1-5H3/t18-,20-,21-,22+,23-,24-,25+,26-,27+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZPAXNJLEKLXNO-GFKLAVDKSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)