Fontos dokumentumok
MP0DPIL0T
Millipore
Pilot Scale Holder
About This Item
UNSPSC kód:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
304 stainless steel
Minőségi szint
szerelvény
1.5 in. gauge port sanitary flange
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
kompatibilitás
for use with Pod Filters
Alkalmazás
For Pod configurations up to 2.2 m2
Jogi információk
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
cserealkatrész