Fontos dokumentumok
699854P
Avanti
4A-MPLA (isomer C3)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
Monophosphopdyl Tetra-acyl Lipid A
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (HPLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (699854P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (699854P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
alkalmazás(ok)
vaccine development
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](CO[C@@H]([C@@H]1NC(C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC)=O)O[C@H](CO)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H]1O)O[C@H](O)[C@@H]2NC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCC)=O)[C@@H]2OC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C68H129N2O19P.H3N/c1-5-9-13-17-21-25-26-30-34-38-42-46-59(76)85-54(45-41-37-33-29-24-20-16-12-8-4)49-58(75)69-61-64(79)65(89-90(81,82)83)55(50-71)87-68(61)84-51-56-63(78)66(88-60(77)48-53(73)44-40-36-32-28-23-19-15-11-7-3)62(67(80)86-56)70-57(74)47-52(
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KREAPURBNFKEHO-BNSRHSNQSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)