Merck
330612
Avanti
DOPC ELISA (Clear)
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
DOPC ELISA, DOPC ELISA Snoopers, Clear, for use in absorbance applications
Méret kiválasztása
1 EA
13 600,00 Ft
13 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
13 600,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.84
13 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszerelés
1 ea of 1 × (ELISA strip packaged in foil pouch)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
ELISA Snoopers are 8-well strips pre-coated with a single high-quality lipid species. They can be used to investigate protein-lipid interactions, and characterize and titrate lipid binding proteins. This format provides the following advantages:
  • quantitative lipid-protein binding studies
  • assemble a 96-well plate using only the lipids of interest for binding studies
  • flexibility - use 8 to 96 wells, and 1 to 12 lipids as needed.
The 8-well strips are available in optically clear, white, or black surfaces for use in colormetric, luminescent and fluorescent assays, respectively. Avanti Lipid Snoopers ELISA Strips allow multiple sample conditions to be probed simultaneously in a single plate making them a perfect complement to Avanti Lipid Snoopers Nitrocellulose Strips.
Kiszerelés
ELISA Strip Packaged in Foil Pouch (330612-1EA)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Snoopers is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)