Merck
330260P
Avanti
Ursodeoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
5β;-cholanic acid-3α;,7b-diol (2,2,4,4-d4)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H36D4O4
Molekulatömeg:
396.60
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.79
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1x1 mg (330260P-1MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
alkalmazás(ok)
lipidomics
lipidtípus
bile acids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])C[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@@]([H])(C)CCC(O)=O
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330260P-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2