171204C
Avanti
Heart Extract Polar
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
Heart Polar Lipid Extract (Bovine)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
chloroform solution
kiszerelés
pkg of 1 × 4 mL (171204C-100mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
koncentráció
25 mg/mL (171204C-100mg)
lipidtípus
lipid extracts
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component of lipid mixture for mimicking mammalian cellular membrane and in synchrotron small-angle X-ray diffraction measurements
- for spiking mobilograms for phosphaltidyl choline 18:1/18:1 in ion-mobility spectrometry- time of flight measurements(IMS-TOF)
- in the preparation of large unilamellar vesicles
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)