171201C
Avanti
Heart Extract Total
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
Heart Total Extract (Bovine)
About This Item
Javasolt termékek
form
chloroform solution
kiszerelés
pkg of 2 × 20 mL (171201C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (171201C-100mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
koncentráció
25 mg/mL (171201C-100mg)
25 mg/mL (171201C-1g)
lipidtípus
lipid extracts
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3