Merck
181104C
Avanti
Liver Extract Total
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Liver Total Lipid Extract (Bovine)
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Forma
chloroform solution
kiszerelés
pkg of 1 × 4 mL (181104C-100mg)
pkg of 5 × 4 mL (181104C-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
25 mg/mL (181104C-100mg)
25 mg/mL (181104C-500mg)
lipidtípus
lipid extracts
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Total Lipid Extract is a chloroform:methanol extract of the respective tissue (Brain, Soybean, Heart, etc.). This extract is partitioned against deionized water, and the chloroform phase is concentrated.
Alkalmazás
Liver extract total has been used for the identification of cholesterol as an endogenous ligand of human macrophage-inducible C-type lectin (hMincle).
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (181104C-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (181104C-500mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Human Mincle binds to cholesterol crystals and triggers innate immune responses
Kiyotake R, et al.
The Journal of biological chemistry, 290(42), 25322-25332 (2015)
Filip Duša et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1862(2), 183115-183115 (2019-11-11)
The cell membrane is mainly composed of lipid bilayers with inserted proteins and carbohydrates. Lipid bilayers made of purified or synthetic lipids are widely used for estimating the effect of target compounds on cell membranes. However, the composition of such
Hari Kiran Kotapati et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1145, 122099-122099 (2020-04-20)
Three normal phase HPLC methods were produced to separate lipid classes on a PVA-Sil stationary phase including: 9 polar lipids (method 1); 13 combined polar and neutral lipids (method 2); and a combined method that further separates the neutral lipids
Ryoko Kiyotake et al.
The Journal of biological chemistry, 290(42), 25322-25332 (2015-08-25)
C-type lectin receptors (CLRs) are an emerging family of pattern recognition receptors that recognizes pathogens or damaged tissue to trigger innate immune responses. However, endogenous ligands for CLRs are not fully understood. In this study, we sought to identify an
Giuseppe Paglia et al.
Nature protocols, 12(4), 797-813 (2017-03-17)
Metabolomics and lipidomics aim to profile the wide range of metabolites and lipids that are present in biological samples. Recently, ion mobility spectrometry (IMS) has been used to support metabolomics and lipidomics applications to facilitate the separation and the identification