Fontos dokumentumok
Z760331
Ohaus® MB-23 and MB-25 moisture analyzers
Model MB25, AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
Szinonimák:
moisture meters
About This Item
UNSPSC kód:
41111502
NACRES:
NB.71
gyártó/kereskedő neve
Ohaus® 80252472 EU
mérőkapacitás mérési tartománya
110 g
parameter
50-160 °C temp. limit
W × H × depth
17 cm × 13 cm × 28 cm
platform átmérő
90 mm
Általános leírás
The MB25 has a halogen lamp for fast, even heating.
The Moisture analyzers combine high quality construction and easy setup. The LCD display is backlit, and it has a standard RS232 port.
  • easy to clean design
  • heating chamber is low maintenance
  • compact footprint
Jogi információk
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)