Fontos dokumentumok
OH30241169
Ohaus® MB120 Mositure Analyzer
Model MB120, weighing capacity 120 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 210 - 2310 V, Schuko plug
Szinonimák:
Ohaus® Moisture Analyzer
About This Item
UNSPSC kód:
41111500
NACRES:
NB.13
material
metal weighing plate
Jellemzők
CE compliant
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Ohaus® 30241169
mérőkapacitás mérési tartománya
120 g, resolution: 0.001 g
mérlegelő serpenyő átmérő
Általános leírás
Combining Speed and Precision in One Moisture Analyzer
Alkalmazás
Percent Moisture Determination, Percent Solid Determination, Weighing
Tulajdonságok és előnyök
Colour touchscreen display with intuitive icon-based navigation Fast halogen heating technology provides uniform drying for precise and repeatable results Analysis made simple: tare, add your sample, press start and see your results Robust hou
Jogi információk
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.