Fontos dokumentumok
Z757012
Kern DBS moisture analyzer, for samples up to 60 g
AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
Szinonimák:
moisture sensor, moisture tester
About This Item
UNSPSC kód:
41111502
NACRES:
NB.71
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Kern DBS 60-3 EU
mérőkapacitás mérési tartománya
60 g
H × Sz × Ma
202 mm × 336 mm × 157 mm
Általános leírás
  • Halogen quartz glass heater
  • Observation window over the sample
  • Internal memory for automatic sequence of 10 drying programs
  • Sample description for up to 99 samples
  • Date and time display as standard
  • 10 sample plates included
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)