Fontos dokumentumok
Z748110
Clamping rings for glove box ports
port O.D. 8 in.
Szinonimák:
humidity chambers clips
About This Item
UNSPSC kód:
42132201
NACRES:
NB.35
kiszerelés
pkg of 1 ea (1 ring per bag)
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art H50025-0320
port külső átmérő
8 in.
Általános leírás
Compatible with Scienceware Economy (T50024-series) and sidENTRY Glove Boxes.
  • Ring is adjustable
  • Secures glove firmly to glove box
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)