Fontos dokumentumok
Z681490
BriskHeat® beaker heater insulator
fits beaker size, 1,000 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41102405
NACRES:
NB.76
Jellemzők
fits beaker size 1,000 mL
gyártó/kereskedő neve
BriskHeat
H
114 mm
4.5 in.
Általános leírás
  • Silicone impregnated cloth facing and liner
  • ¼ in. fiberglass insulation
  • Hook and loop closure
Jogi információk
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)