SLW1591/02D
Pyrex® Non-vacuum desiccator
plate size 200 mm
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1591/02D
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
Complete desiccators consist of a base and cover. Not supplied with metal perforated plate.
gyártó/kereskedő neve
1591/02D
SciLabware
Magasság
120 mm , from ledge to flange
karima belső átmérő
220 mm
lemezméret
200 mm
Általános leírás
- Robust desiccator base and cover in borosilicate glass
- Simple design for drying under atmospheric pressure
- Ground glass flanges
- Choice of 2 sizes - to accommodate 150mm or 200mm diameter plates
- Plates are positioned on an internal ledge within the base
- Accessory metal perforated plate available
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)