Fontos dokumentumok
Z743256
Julabo® bath tubing
PTFE, I.D. × L 12 mm × 1 m
About This Item
UNSPSC kód:
41103706
NACRES:
NB.77
material
PTFE
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Julabo 8930142
parameter
60 °C (180 °C)
belső átmérő × H
12 mm × 1 m
Jogi információk
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)