Fontos dokumentumok
Z609692
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 0.3 mm × 0.6 mm, L 10 m
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.35
kiszerelés
pkg of 10 m
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Bohlender
elérhetőség
not available in USA and Canada
belső átmérő × külső átmérő
0.3 mm × 0.6 mm
Hosszúság
10 m
falméret
0.15 mm
Jogi információk
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)