Z611921
Julabo® bath tubing
(CR), I.D. × L 8 mm × 1 m
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41105108
NACRES:
NB.77
Javasolt termékek
Anyagok
(CR)
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Julabo 8930008
Paraméterek
−20-120 °C temperature
belső átmérő × H
8 mm × 1 m
Related Categories
Általános leírás
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Jogi információk
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)