Fontos dokumentumok
Z743206
Julabo® bath accessories
assembly cooling coil, for CORIO C and CD ranges, pack of 1 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41103706
NACRES:
NB.77
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Julabo 9970100
Általános leírás
Built-in cooling coil (9mm outer diameter) for counter-cooling with cooling water, can be used for tempering tasks close to the ambient temperature. A hose with an inner diameter of 10/12 mm is required. For use with Julabo® baths/circulators.
Jogi információk
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)