Fontos dokumentumok
Z557412
JULABO COOLING COIL FOR SHAKING WATER BATH
About This Item
UNSPSC kód:
41103025
NACRES:
NB.77
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Julabo 8970416
Általános leírás
Cooling coil for retrofitting shaking water baths SW22/SW23. The cooling coil is screwed into the water bath through the drain tap. Once installed, the bath may be operated near or slightly below the ambient temperature.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)