Z743189
Julabo® bath covers
with built in heat exchanger to fit CORIO CD-BC4/BC6
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41103706
NACRES:
NB.77
Javasolt termékek
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Julabo 9970240
Általános leírás
Bath cover with built-in heat exchanger. To use the heat exchanger, a hose with an inner diameter of 10/12 mm is required.
Jogi információk
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)