Fontos dokumentumok
Z743193
Julabo® bath test tube racks
to fit 42 tubes, diam. 10 mm (11 mm), stainless steel
Szinonimák:
tube holder
About This Item
UNSPSC kód:
41103706
NACRES:
NB.77
material
stainless steel
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Julabo 9970322
parameter
150 °C max. temp.
Átmérő
10 mm (11 mm)
Általános leírás
Stainless steel test tube insert can hold up to 42 reaction tubes, 40 x 10/11 mm diameter, suitable for temperatures up to 150°C. When tempering samples containing solvents or acids above 60°C, using tainless steel test tube inserts is recommended.
Jogi információk
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)