Z692883
Pop-Up tube rack
pink
Szinonimák:
laboratory racks, storage racks, test tube racks, tube racks
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
pink
polypropylene
Jellemzők
Holds 12 x 50 mL tubes
Holds 21 x 15 mL tubes
kiszerelés
pkg of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS24320P
méret
255x137x21 mm
Related Categories
Általános leírás
Measures 255 x 137 x 72 mm when expanded; 21 mm H when collapsed.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)