Fontos dokumentumok
Z742483
Prefilled tubes for BeadBlaster 24 Microtube and BeadBug homogenizer
2 ml tubes, with mixed format: 0.1 mm silica, 1.4 mm zirconium, and 4 mm silica
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.61
Jellemzők
2 ml tubes
kiszerelés
pkg of 50
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific D1034-MX
Általános leírás
Prefilled tubes; Compatible with all common bead homogenizers
Jogi információk
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)