Vissza
Prefilled tubes for BeadBlaster
™
24 Microtube and BeadBug homogenizer
Products
Termékkategória
homogenizers (4)
Márka
Sigma-Aldrich (1)
Gyártó
Termékek szűrése
Showing 1-4 of 4
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
Z742482
Prefilled tubes for BeadBlaster
™
24 Microtube and BeadBug homogenizer,
2 ml tubes, with garnet shards with 1 zirconium bead, diam. 6.0 mm
Több
Árazás megtekintése
Z742485
Prefilled tubes for BeadBlaster
™
24 Microtube and BeadBug homogenizer,
5 ml tubes, with stainless steel acid washed beads, diam. 2.8 mm
Több
Árazás megtekintése
Z742484
Prefilled tubes for BeadBlaster
™
24 Microtube and BeadBug homogenizer,
2 ml tubes, with ceria zirconium oxide satellite, diam. 6.0 mm
Több
Árazás megtekintése
Z742483
Prefilled tubes for BeadBlaster
™
24 Microtube and BeadBug homogenizer,
2 ml tubes, with mixed format: 0.1 mm silica, 1.4 mm zirconium, and 4 mm silica