Z763721
BeadBug™ prefilled tubes, 2.0 mL capacity
with 0.1 mm Silica glass beads, acid washed
Szinonimák:
homogenization microtubes
About This Item
Javasolt termékek
material
colorless tube
conical bottom
screw top cap
silica beads
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
kiszerelés
pack of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific D1031-01
technika/technikák
PCR: suitable
kapacitás
2 mL
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
The triple-pure beads are molecular biology grade, and are acid washed, heat treated and tested free of nuclease.
The stainless steel beads are acid-washed as well.
All tubes are non-skirted with screw-caps
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)