Z742296
MiniMag™ Mini Magnetic Stirrer
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Szinonimák:
benchmark Scientific mini centrifuge, ministirrer, personal stirplate
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
30 mm max stir bar
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific S1005-E-UK
parameter
100-1500 rpm speed
4-45 °C temp. limit
Sz × mélység × Ma
4.7 in. (12 cm) × 4.7 in. (12 cm) × 1.2 in. (3 cm)
Lemezméret × Sz × H
× 85 mm × 85 mm
platform Sz × Mé
3.4 in. (8.5 cm) × 3.4 in. (8.5 cm)
súly
0.45 lb (0.2 kg)
Általános leírás
and other laboratory vessels for stirring volumes as large as 1.5 liters.
The stirring speed is continuously adjustable from 100 to 1500rpm. For temperature sensitive samples, the MiniMag is incubator and cold-room safe for use from 4°C to 45°C.
Tulajdonságok és előnyök
- Mini sized, less than 3.5 in. wide
- Adjustable speed control, 100 to 1500 rpm.
- Effectively mixes volumes up to 1.5 L
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)