Fontos dokumentumok
Z742352
2MAG Stirring bar remover PTFE
flexible with extra strong permanent magnet
Szinonimák:
magnetic extraction tool
About This Item
UNSPSC kód:
41103806
NACRES:
NB.72
gyártó/kereskedő neve
2mag 45070
Általános leírás
PTFE-coated flexible stirring bar remover with extremely strong permanent neodym magnet, length 70 cm. Universal chemical resistance also in aggressive media, ideal for fast removal of heavy and big magnetic stirring bars with a weight up to 400 g.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)