BAF247390001
SP Bel-Art® Poxygrid Glove Dispenser
epoxy-coated (wire), to hold, Single Box Holder- holds 1x glove box
Szinonimák:
Glove box holder, glove dispenser
About This Item
Javasolt termékek
material
epoxy-coated (wire)
Jellemzők
to hold Single Box Holder- holds 1x glove box
to hold Single Box Holder
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F24739-0001
H × L × width
8.25 in. (210 mm) × 5.5 in. (140 mm) × 4.25 in. (108 mm)
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Glove box drops into an individual retaining compartment and lifts out easily for replacement
- Retaining compartment internal dimensions are 12.7cmW x 9.5cmD (5 x 3¾")
- Designed for mounting to a vertical surface
- Durable, blue epoxy coated racks are steam autoclavable at 121°C (250°F)
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)