Fontos dokumentumok
Z742180
Stainless Steel Instrument Tray
2/3 Size, capacity 8.8 L
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.51
Jellemzők
2/3 Size
gyártó/kereskedő neve
Polarware 30142
kapacitás
8.8 L
méret
13.88 in. × 12.75 in. × 4 in.
35.2 cm × 32.4 cm × 10.2 cm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)