Z742332
2MAG MIXdrive 1 single point stirrer
Basic, for use with external control unit
Szinonimák:
induction plate, induction stirrer, laboratory stirrers, magnetic stir plates, magnetic stirrers, stirrers
About This Item
Javasolt termékek
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
48 V
material
stainless steel
Jellemzők
positions 1
20 W Stirring power
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
2mag 40001
parameter
≤50 °C temp. limit (in water)
-10-50 °C temp. limit (in air)
Sz × Mé × Ma
180 mm × 180 mm × 38 mm
plate size × W × L
× 180 mm × 180 mm
keverő kapacitás
1-10,000 mL
súly
3.3 kg
Általános leírás
suitable for vessels up to 10,000 ml.
1 stirring position, 100 percent maintenance-free and wear-free by inductive 2mag-Magnetic-Drive concept for powerful
mixing of solutions, jerk-free stirring even at low speeds.
Fully encapsulated and hermetically sealed stainless steel
housing, IP68, water-, dust-, and germproof, extremely
robust construction and performance, easy to clean and
maximum resistance, submersible in water- or oil baths,
suitable for the use in CO2-incubators and ovens.
Tulajdonságok és előnyök
Basic-version up to +50 C, HT-version up to +95 C
submerged in water baths and up to +200 C in ovens,
individual dimensions on request.
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)