Fontos dokumentumok
Z742267
DURAN® GL45 thread adapter for bottle top vacuum filtration unit
GL 45 male, GL 56 female, white PTFE
Szinonimák:
291195601
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
white PTFE
gyártó/kereskedő neve
DURAN® 291195601
szerelvény
GL 45 male
GL 56 female
Általános leírás
The re-usable adaptor (GL 45 external/GL 65) allows the use of the DURAN TILT bottle with the 45 mm filtration units for the fitler and sterilization of cell culture media. Manufactured from inert PTFE, can be autoclaved and depyrogenised at 300°C.
Tulajdonságok és előnyök
• Manufactured from inert PTFE• The reusable adaptor (GL 45 external/GL 56 internal) allows the use of the DURAN® TILT bottle with 45 mm filter units for the filter sterilisation of cell culture media• Allows any 45 mm filter units to be used with DURAN® TILT bottle
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)